Tlačiť
5-Methylanthranil acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
419443-25G 419443-5G
SIAL419443-25GEA 478.54 EUR
SIAL419443-25G SIAL419443-5G
5-Methylanthranil acid, Sigma-Aldrich®
5-Methylanthranil acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 317 °C (1013 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007909
Číslo CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3