Tlačiť
4-Toluoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Toluoyl chloride, 4-Methylbenzene-1-carbonyl chloride, p-Methylbenzoyl chloride, 4-Methylbenzoyl chloride
147980050 147982500 147980010
ACRO147980050EA 43.72 EUR
ACRO147980050 ACRO147982500 ACRO147980010
4-Toluoyl chloride 98%
4-Toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO
Teplota varu: 225…227 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000696
Číslo CAS: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %