Tlačiť
4-Ethylbenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
A11698.06 A11698.09 A11698.18
A11698.06EA 36.78 EUR
A11698.06 A11698.09 A11698.18
4-Ethylbenzoyl chloride ≥98%
4-Ethylbenzoyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 16331-45-6 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5479 Odour: Acidic Boiling Point: 235-236° Beilstein Reference: 2206041 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000697
Vzorec: C₉H₉ClO
Teplota varu: 235…236 °C
Teplota tavenia: 42…43 °C
Hustota: 1,146
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000697
Číslo CAS: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
OSN: 3265
ADR: 8,II