4-Ethylbenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
305730050
305730250
ACRO305730050EA
66.59
EUR
ACRO305730050
ACRO305730250
4-Ethylbenzoyl chloride 97%
4-Ethylbenzoyl chloride
Vzorec:
C₉H₉ClO Teplota varu: 235…236 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 42…43 °C Hustota: 1,14 g/cm³ Teplota vzplanutia: >110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000697 Číslo CAS: 16331-45-6 EINECS: 240-404-6 OSN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5465 to 1.5485 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |