Tlačiť
4-Decylbenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17234.06 A17234.14
A17234.06EA 217.81 EUR
A17234.06 A17234.14
4-Decylbenzoyl chloride ≥98%
4-Decylbenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 54256-43-8 Molecular Formula: C17H25ClO Formula Weight: 280.84 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 171-173°/2mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041724
Vzorec: C₁₇H₂₅ClO
Teplota varu: 171…173 °C (2 mmHg)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041724
Číslo CAS: 54256-43-8
EINECS: 259-046-7
OSN: 3265
ADR: 8,II