3-Toluoyl chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Methylbenzoyl chloride, m-Methylbenzoyl chloride, m-Toluoyl chloride, 3-Methylbenzene-1-carbonyl chloride
B23914.14
B23914.22
B23914.36
B23914.14EA
43.32
EUR
B23914.14
B23914.22
B23914.36
3-Toluoyl chloride ≥99%
3-Toluoyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 1711-06-4
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5485
Odour: Pungent
Melting Point: -23°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 878419
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000681
Vzorec:
C₈H₇ClO Teplota varu: 220 °C Teplota tavenia: –23 °C Hustota: 1,173 Teplota vzplanutia: 76 °C (168 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000681 Číslo CAS: 1711-06-4 EINECS: 216-976-8 OSN: 3265 ADR: 8,II |