Tlačiť
3-Toluoyl chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methylbenzoyl chloride, m-Methylbenzoyl chloride, m-Toluoyl chloride, 3-Methylbenzene-1-carbonyl chloride
B23914.14 B23914.22 B23914.36
B23914.14EA 43.32 EUR
B23914.14 B23914.22 B23914.36
3-Toluoyl chloride ≥99%
3-Toluoyl chloride
Purity: 99% CAS No.: 1711-06-4 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5485 Odour: Pungent Melting Point: -23° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 878419 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000681
Vzorec: C₈H₇ClO
Teplota varu: 220 °C
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 1,173
Teplota vzplanutia: 76 °C (168 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000681
Číslo CAS: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
OSN: 3265
ADR: 8,II