Tlačiť
3-Toluoyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methylbenzoyl chloride, m-Methylbenzoyl chloride, m-Toluoyl chloride, 3-Methylbenzene-1-carbonyl chloride
153410050 153411000 153415000
ACRO153410050EA 42.92 EUR
ACRO153410050 ACRO153411000 ACRO153415000
3-Toluoyl chloride 99%
3-Toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO
Teplota varu: 86 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 1,17 g/cm³
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000681
Číslo CAS: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.050
pH 10.9 to 11.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry basis)