2',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
A12185.06
A12185.14
A12185.22
A12185.06EA
50.07
EUR
A12185.06
A12185.14
A12185.22
2',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 490-78-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 637903
Vzorec:
C₈H₈O₃ Mw: 152.15 Teplota varu: 296 Teplota tavenia: 204…208 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002343 Číslo CAS: 490-78-8 EINECS: 207-716-4 |