Tlačiť
2',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
114810050 114810250
ACRO114810050EA 41.26 EUR
ACRO114810050 ACRO114810250
2',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 296
Teplota tavenia: 203…208 °C
Číslo MDL: MFCD00002343
Číslo CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 208 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution passes test