Tlačiť
2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dihydroxyacetophenone
114800050 114801000 114805000
ACRO114800050EA 36.58 EUR
ACRO114800050 ACRO114801000 ACRO114805000
2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota varu: 336 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 143…147 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
Číslo MDL: MFCD00002279
Číslo CAS: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 12,08308
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥97.5 %