Tlačiť
2',6'-Dihydroxyacetophenone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
114820100 114820500
ACRO114820100EA 85.84 EUR
ACRO114820100 ACRO114820500
2',6'-Dihydroxyacetophenone 99%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota varu: 296 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 156…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002270
Číslo CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test