Tlačiť
4'-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
278564-100G 278564-500G 278564-5G
SIAL278564-100GEA 102.69 EUR
SIAL278564-100G SIAL278564-500G SIAL278564-5G
4'-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 105…108 °C
Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002359
Číslo CAS: 99-93-4
EINECS: 202-802-8