Tlačiť
4'-Hydroxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
150400050 150401000 150405000
ACRO150400050EA 40.91 EUR
ACRO150400050 ACRO150401000 ACRO150405000
4'-Hydroxyacetophenone 98%
4'-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 147…148 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 107…111 °C
Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002359
Číslo CAS: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %