Tlačiť
3'-Hydroxyacetophenone 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
411910050 411911000
ACRO411910050EA 27.88 EUR
ACRO411910050 ACRO411911000
3'-Hydroxyacetophenone 99+%
3'-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Mw: 136.15
Teplota varu: 296
Teplota tavenia: 94…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002298
Číslo CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %