Tlačiť
2'-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: o-Hydroxyacetophenone, 2-Acetophenol, 2-Hydroxyphenyl Methyl Ketone, 1-(2-Hydroxyphenyl)ethan-1-one, o-Acetylphenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)-1-oxoethane, 1-Ethanoyl-2-hydroxybenzol, 2-Acetylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
H18607-100G H18607-500G H18607-5G
SIALH18607-100GEA 43.72 EUR
SIALH18607-100G SIALH18607-500G SIALH18607-5G
2'-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Mw: 136.15
Teplota varu: 213
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002219
Číslo CAS: 118-93-4
EINECS: 204-288-0