3',4',5'-Trimethoxyacetophenone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)ethan-1-one
L06439.06
L06439.14
L06439.06EA
40.51
EUR
L06439.06
L06439.14
3',4',5'-Trimethoxyacetophenone ≥99%
3',4',5'-Trimethoxyacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 1136-86-3
Molecular Formula: C11H14O4
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 173-174°/10mm
MDL No.: MFCD00008738
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₄ Teplota varu: 173…174 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: 79…83 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008738 Číslo CAS: 1136-86-3 EINECS: 214-501-9 |