2',4',6'-Trimethoxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)ethanone
A14328.06
A14328.14
A14328.06EA
77.82
EUR
A14328.06
A14328.14
2',4',6'-Trimethoxyacetophenone ≥98%
2',4',6'-Trimethoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 832-58-6
Molecular Formula: C11H14O4
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 101-104°
Beilstein Reference: 519324
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₄ Teplota tavenia: 101…104 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017238 Číslo CAS: 832-58-6 |