Tlačiť
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
115340250 115341000 115340050
ACRO115340250EA 71.4 EUR
ACRO115340250 ACRO115341000 ACRO115340050
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Teplota varu: 155…158 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 18…20 °C
Hustota: 1,13 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008728
Číslo CAS: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5421 to 1.5441 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %