2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone
A16733.06
A16733.14
A16733.06EA
71.8
EUR
A16733.06
A16733.14
2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 2040-04-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 68-71°
Boiling Point: 135-136°/2mm
MDL No.: MFCD00008729
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Teplota varu: 135…136 °C (2 mmHg) Teplota tavenia: 68…71 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008729 Číslo CAS: 2040-04-2 EINECS: 218-034-1 |