Tlačiť
3',4'-Dimethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
156639-100G 156639-25G
SIAL156639-100GEA 131.57 EUR
SIAL156639-100G SIAL156639-25G
3',4'-Dimethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Teplota varu: 286 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 48…49 °C
Číslo MDL: MFCD00008737
Číslo CAS: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0