Tlačiť
3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
168850250 168851000 168855000
ACRO168850250EA 49.34 EUR
ACRO168850250 ACRO168851000 ACRO168855000
3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Teplota varu: 286…288 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008737
Číslo CAS: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %