Tlačiť
4'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Acetanisole, 4-Methoxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200506-1KG-K W200506-5KG-K
SIALW200506-1KG-KEA 155.64 EUR
SIALW200506-1KG-K SIALW200506-5KG-K
4'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 152 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 36…38 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008745
Číslo CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9