Tlačiť
4'-Methoxyacetophenone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetanisole, 4-Methoxyacetophenone
A11162.0B A11162.14 A11162.30
A11162.0BEA 155.64 EUR
A11162.0B A11162.14 A11162.30
4'-Methoxyacetophenone ≥99%
4'-Methoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 100-06-1 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 258-260° Beilstein Reference: 742313 MDL No.: MFCD00008745
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 258…260 °C
Teplota tavenia: 36…40 °C
Hustota: 1,08
Teplota vzplanutia: 138 °C (280 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008745
Číslo CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9