Tlačiť
4'-Methoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetanisole, 4-Methoxyacetophenone
152360010 152362500
ACRO152360010EA 162.23 EUR
ACRO152360010 ACRO152362500
4'-Methoxyacetophenone 98%
4'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Mw: 150.18
Teplota varu: 152
Teplota tavenia: 36…39 °C
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008745
Číslo CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %