Tlačiť
3'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3′-Methoxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
M9408-100G M9408-25G
SIALM9408-100GEA 105.5 EUR
SIALM9408-100G SIALM9408-25G
3'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 241 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008736
Číslo CAS: 586-37-8
EINECS: 209-573-3