Tlačiť
3'-Methoxyacetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3′-Methoxyacetophenone
A15604.14 A15604.22 A15604.36
A15604.14EA 32.77 EUR
A15604.14 A15604.22 A15604.36
3'-Methoxyacetophenone ≥97%
3'-Methoxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 586-37-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5425 Melting Point: -7° Boiling Point: 239-241° Beilstein Reference: 878552 MDL No.: MFCD00008736
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 239…241 °C
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1,094
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008736
Číslo CAS: 586-37-8
EINECS: 209-573-3