Tlačiť
2'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
M9203-100G M9203-25G
SIALM9203-100GEA 231.85 EUR
SIALM9203-100G SIALM9203-25G
2'-Methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 131 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008725
Číslo CAS: 579-74-8
EINECS: 209-446-2