Tlačiť
4'-Nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
N9608-100G N9608-5G
SIALN9608-100GEA 53.35 EUR
SIALN9608-100G SIALN9608-5G
4'-Nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₇NO₃
Teplota varu: 275 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 76…78 °C
Teplota vzplanutia: 149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007355
Číslo CAS: 100-19-6
EINECS: 202-827-4