Tlačiť
4'-Nitroacetophenone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
128340050 128341000 128340010
ACRO128340050EA 44.93 EUR
ACRO128340050 ACRO128341000 ACRO128340010
4'-Nitroacetophenone 97%
4'-Nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₇NO₃
Teplota varu: 202 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 76…80 °C
Teplota vzplanutia: 149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007355
Číslo CAS: 100-19-6
EINECS: 202-827-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Water ≤0.6 %
GC ≥96.0 %
Free acid ≤0.2 % (as 4-Nitrobenzoic acid)