Tlačiť
3'-Nitroacetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: m-Nitroacetophenone
128331000 128335000
ACRO128331000EA 36.9 EUR
ACRO128331000 ACRO128335000
3'-Nitroacetophenone 98%
3'-Nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₇NO₃
Teplota varu: 202 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 76…79 °C
Hustota: 1,433 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007259
Číslo CAS: 121-89-1
EINECS: 204-504-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %