Tlačiť
4'-Aminoacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
A38002-100G A38002-25G
SIALA38002-100GEA 126.35 EUR
SIALA38002-100G SIALA38002-25G
4'-Aminoacetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-Aminoacetofenon
Vzorec: C₈H₉NO
Teplota varu: 293 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 101…103 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007896
Číslo CAS: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 13,00412