Tlačiť
2'-Aminoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
A37804-25G A37804-5G
SIALA37804-25GEA 281.19 EUR
SIALA37804-25G SIALA37804-5G
2'-Aminoacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Aminoacetophenone
Vzorec: C₈H₉NO
Teplota varu: 252 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 20 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007717
Číslo CAS: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412