Tlačiť
Benzoyl isothiocyanate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
314630050 314630500
ACRO314630050EA 64.58 EUR
ACRO314630050 ACRO314630500
Benzoyl isothiocyanate 98%
Benzoyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₅NOS
Mw: 163.2
Teplota varu: 128…131 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1.21 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004815
Číslo CAS: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01115
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %