Tlačiť
4-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Acetylbenzoic Acid, 4'-Acetophenonecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
177458-10G 177458-1G
SIAL177458-10GEA 290.81 EUR
SIAL177458-10G SIAL177458-1G
4-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Acetylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
Teplota varu: 340 °C (1013 hPa)
Číslo MDL: MFCD00002561
Číslo CAS: 586-89-0
EINECS: 209-588-5