Tlačiť
4-Acetylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Acetylbenzoic Acid, 4'-Acetophenonecarboxylic acid
A15239.03 A15239.06 A15239.14
A15239.03EA 55.35 EUR
A15239.03 A15239.06 A15239.14
4-Acetylbenzoic acid ≥98%
4-Acetylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 586-89-0 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Odour: Odourless Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 2207355 MDL No.: MFCD00002561
Vzorec: C₉H₈O₃
Teplota varu: 340 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 208…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002561
Číslo CAS: 586-89-0
EINECS: 209-588-5