Tlačiť
3-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3'-Acetophenonecarboxylic acid, 3-Acetylbenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
253839-1G 253839-5G
SIAL253839-1GEA 160.45 EUR
SIAL253839-1G SIAL253839-5G
3-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Acetylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
Teplota varu: 343 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 172 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00045847
Číslo CAS: 586-42-5