Tlačiť
3-Acetylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3'-Acetophenonecarboxylic acid, 3-Acetylbenzoic Acid
B25616.03 B25616.06
B25616.03EA 126.35 EUR
B25616.03 B25616.06
3-Acetylbenzoic acid ≥98%
3-Acetylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 586-42-5 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Odour: Odourless Melting Point: 162-166° MDL No.: MFCD00045847
Vzorec: C₉H₈O₃
Teplota varu: 343 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 162…166 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045847
Číslo CAS: 586-42-5