Tlačiť
2-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A12801-25G A12801-5G
SIALA12801-25GEA 140.39 EUR
SIALA12801-25G SIALA12801-5G
2-Acetylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Acetylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
Mw: 164.16
Teplota varu: 110…112 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 112…115 °C
Číslo MDL: MFCD00002475
Číslo CAS: 577-56-0
EINECS: 209-413-2