Tlačiť
2-Acetylbenzoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
102470050 102470250 102471000
ACRO102470050EA 42.12 EUR
ACRO102470050 ACRO102470250 ACRO102471000
2-Acetylbenzoic acid 99%
Vzorec: C₉H₈O₃
Teplota varu: 110 - 112 °C (2 -rr)
Teplota tavenia: 115…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002475
Číslo CAS: 577-56-0
EINECS: 209-413-2