Tlačiť
Benzylacetone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
B16003-100G B16003-5G
SIALB16003-100GEA 48.54 EUR
SIALB16003-100G SIALB16003-5G
Benzylacetone, Sigma-Aldrich®
Benzylacetone
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
Teplota varu: 235 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008790
Číslo CAS: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4