4-Chloro-o-cresol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Chloro-4-hydroxy-3-methylbenzene, 4-Chloro-2-methylphenol
L04164.06
L04164.14
L04164.06EA
70.2
EUR
L04164.06
L04164.14
4-Chloro-o-cresol ≥97%
4-Chloro-o-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 1570-64-5
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 78°(172°F)
Melting Point: 45-48°
Boiling Point: 220-225°
Beilstein Reference: 1906684
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002321
Vzorec:
C₇H₇ClO Teplota varu: 220…225 °C Teplota tavenia: 45…48 °C Hustota: 1,20 Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002321 Číslo CAS: 1570-64-5 EINECS: 216-381-3 OSN: 3437 ADR: 6.1,II |