Tlačiť
4-chlor-m-krezol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 1-Chloro-4-hydroxy-2-methylbenzene, p-Chloro m-cresol
M-Clarity™ quality level = MQ100
C55402-5G C55402-100G C55402-500G
SIALC55402-5GEA 27.44 EUR
SIALC55402-5G SIALC55402-100G SIALC55402-500G
4-chlor-m-krezol, Sigma-Aldrich®
4-chlor-m-krezol
Vzorec: C₇H₇ClO
Mw: 142.58
Teplota varu: 235
Teplota tavenia: 63…65 °C
Hustota: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 118
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002323
Číslo CAS: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
OSN: 3437
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02152