4-chlor-m-krezol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 1-Chloro-4-hydroxy-2-methylbenzene, p-Chloro m-cresol
109480050
109481000
109485000
ACRO109480050EA
35.53
EUR
ACRO109480050
ACRO109481000
ACRO109485000
4-chlor-m-krezol 99+%
4-chlor-m-krezol
Vzorec:
C₇H₇ClO Mw: 142.58 Teplota varu: 235 Teplota tavenia: 63…65 °C Teplota vzplanutia: 118 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002323 Číslo CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 OSN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 13,02152 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to almost white Crystals, flakes, pellets or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 67 °C |
GC | ≥99.0 % |
Density | (20 °C) 0.702 to 0.715 g/ml |
Additional info | Bromine index < 100 ppm |
Color scale | ≤10 APHA |
Benzene | ≤5 ppm |
Aromatics | ≤50 ppm |