4-Chlorobenzyl alcohol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(4-Chlorophenyl)methanol
A11504.14
A11504.22
A11504.14EA
65.78
EUR
A11504.14
A11504.22
4-Chlorobenzyl alcohol ≥99%
4-Chlorobenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 873-76-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 234°
MDL No.: MFCD00004652
Vzorec:
C₇H₇ClO Teplota varu: 234 °C Teplota tavenia: 68…72 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004652 Číslo CAS: 873-76-7 EINECS: 212-852-2 |