Tlačiť
4-Chlorobenzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (4-Chlorophenyl)methanol
108770250 108771000
ACRO108770250EA 68.19 EUR
ACRO108770250 ACRO108771000
4-Chlorobenzyl alcohol 99%
4-Chlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇ClO
Teplota varu: 234 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 69…72 °C
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004652
Číslo CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %