5-Chloro-o-cresol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Chloro-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Chloro-2-methylphenol
B25527.06
B25527.14
B25527.06EA
95.07
EUR
B25527.06
B25527.14
5-Chloro-o-cresol ≥98%
5-Chloro-o-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 5306-98-9
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 70-75°
Boiling Point: 109-112°/15mm
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00060672
Vzorec:
C₇H₇ClO Teplota varu: 109…112 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: 70…75 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00060672 Číslo CAS: 5306-98-9 EINECS: 226-160-3 OSN: 3437 ADR: 6.1,II |