Tlačiť
6-Chloro-o-cresol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzene, 2-Chloro-6-methylphenol
L03617.06 L03617.14 AB173807.0005
L03617.06EA 95.87 EUR
L03617.06 L03617.14 ABCRAB173807.0005
6-Chloro-o-cresol ≥98%
6-Chloro-o-cresol
Purity: 98% CAS No.: 87-64-9 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5450 Boiling Point: 75-76°/12mm Beilstein Reference: 774623 UN No.: 2669 MDL No.: MFCD00020000
Vzorec: C₇H₇ClO
Teplota varu: 75…76 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1,201
Teplota vzplanutia: 72 °C (161 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020000
Číslo CAS: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
OSN: 2669
ADR: 6.1,II