2-Chlorobenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(2-Chlorophenyl)methanol
A13657.14
A13657.22
A13657.14EA
57.68
EUR
A13657.14
A13657.22
2-Chlorobenzyl alcohol ≥98%
2-Chlorobenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 17849-38-6
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 69-71°
Boiling Point: 227°
MDL No.: MFCD00004604
Vzorec:
C₇H₇ClO Mw: 142.58 Teplota varu: 227 °C Teplota tavenia: 69…71 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004604 Číslo CAS: 17849-38-6 EINECS: 241-801-7 |