Tlačiť
2-Chlorobenzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2-Chlorophenyl)methanol
163420100 163420500
ACRO163420100EA 34.66 EUR
ACRO163420100 ACRO163420500
2-Chlorobenzyl alcohol 99%
2-Chlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇ClO
Mw: 142.58
Teplota varu: 227
Teplota tavenia: 69…72 °C
Číslo MDL: MFCD00004604
Číslo CAS: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %