2,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2,5-Dichlorophenyl)methanol
L07734.06
L07734.14
L07734.06EA
53.27
EUR
L07734.06
L07734.14
2,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 34145-05-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Melting Point: 76-80°
Beilstein Reference: 3240770
Vzorec:
C₇H₆Cl₂O Mw: 177.03 Teplota varu: 264 Teplota tavenia: 76…80 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004607 Číslo CAS: 34145-05-6 EINECS: 251-850-6 |